Stampa…
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, Boc-D-Homopro-OH, Boc-D-HoPro-OH, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
OR8030-1G OR8030-5G OR8030-100G
APOSOR8030-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8030-1G APOSOR8030-5G APOSOR8030-100G
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,28 g/mol
Punto di fusione: 116…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00237380
CAS Number: 28697-17-8