tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Aminopropanenitrile, N-BOC protected
Formula:
C₈H₁₄N₂O₂ Punto di ebollizione: 125 °C/3mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02180880 CAS Number: 53588-95-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |