Stampa…
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Boc-Amino)cyclopropanecarboxylic acid, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
OR8028-1G OR8028-25G OR8028-5G
APOSOR8028-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8028-1G APOSOR8028-25G APOSOR8028-5G
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₉H₁₅NO₄
Peso molecolare: 201,22 g/mol
Punto di fusione: 177…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083257
CAS Number: 88950-64-5
EINECS: 230-181-3