Stampa…
4-Biphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8027-100G OR8027-25G OR8027-5G
APOSOR8027-100GEA 87 EUR
APOSOR8027-100G APOSOR8027-25G APOSOR8027-5G
4-Biphenylboronic acid 98%
4-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
Punto di fusione: 232…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00093311
CAS Number: 5122-94-1