Stampa…
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8026-1G OR8026-500MG OR8026-5G OR8026-10G OR8026-25G
APOSOR8026-1GEA 94.5 EUR
APOSOR8026-1G APOSOR8026-500MG APOSOR8026-5G APOSOR8026-10G APOSOR8026-25G
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, grado tecnico
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₃NO₃
Punto di fusione: 194…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047165
CAS Number: 6640-09-1
EINECS: 229-652-6