Stampa…
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)aniline
OR8023-1G OR8023-5G
APOSOR8023-1GEA 72.7 EUR
APOSOR8023-1G APOSOR8023-5G
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formula: C₁₇H₂₁N₃
Punto di fusione: 134…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 16154-69-1