Stampa…
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8021-1G OR8021-250MG OR8021-5G
APOSOR8021-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8021-1G APOSOR8021-250MG APOSOR8021-5G
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one
Formula: C₁₀H₇BrO₂
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00176644
CAS Number: 23489-36-3
UN: 3261
ADR: 8,II