Stampa…
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8020-1G OR8020-5G
APOSOR8020-1GEA 129 EUR
APOSOR8020-1G APOSOR8020-5G
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride 97%
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₃
Punto di fusione: 56…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180342
CAS Number: 3663-81-8
UN: 1759
ADR: 8,III