Stampa…
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Benzisoxazole-3-acetic Acid
OR8018-100G OR8018-1G OR8018-25G
APOSOR8018-100GEA 423 EUR
APOSOR8018-100G APOSOR8018-1G APOSOR8018-25G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,1568 g/mol
Punto di fusione: 123…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180388
CAS Number: 4865-84-3