Stampa…
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8017-1G OR8017-5G
APOSOR8017-1GEA 35 EUR
APOSOR8017-1G APOSOR8017-5G
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Formula: C₁₅H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 252,28 g/mol
Punto di fusione: 260…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02180372
CAS Number: 139742-50-0