Stampa…
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8015-10G OR8015-50G
APOSOR8015-10GEA 37.7 EUR
APOSOR8015-10G APOSOR8015-50G
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile 97%
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₄N₂S
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00706298
CAS Number: 4651-82-5