Stampa…
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole hydrochloride
OR8010-1G OR8010-5G OR8010-10G
APOSOR8010-1GEA 183 EUR
APOSOR8010-1G APOSOR8010-5G APOSOR8010-10G
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Formula: C₁₅H₁₅ClN₂O₂S
Peso molecolare: 322,82 g/mol
Punto di fusione: 242…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02259420
CAS Number: 306937-24-6