Stampa…
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8009-1G OR8009-250MG OR8009-100MG
APOSOR8009-1GEA 241 EUR
APOSOR8009-1G APOSOR8009-250MG APOSOR8009-100MG
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, grado tecnico
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Formula: C₇H₁₂N₂
Punto di ebollizione: 40 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02180786
CAS Number: 118799-24-9
UN: 2735
ADR: 8,III