Stampa…
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
OR8006-100G OR8006-25G
APOSOR8006-100GEA 87.3 EUR
APOSOR8006-100G APOSOR8006-25G
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Formula: C₈H₁₂N₄
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Punto di ebollizione: 277 °C
Punto di fusione: 31…35 °C
Densità: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040742
CAS Number: 20980-22-7
EINECS: 244-135-5