Stampa…
Cesio cloruro 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8001T-100G OR8001T-1KG OR8001T-25G
APOSOR8001T-100GEA 234 EUR
APOSOR8001T-100G APOSOR8001T-1KG APOSOR8001T-25G
Cesio cloruro 99.99%
Cesio cloruro
For molecular genetic applications. Used in preparingnucleic acids for subsequent hybridization or cloning experiments.
Formula: CsCl
Punto di fusione: 646 °C
Densità: 3,988 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010955
CAS Number: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2