2,5-Dichlorothiophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR7999-100G
OR7999-25G
OR7999-5G
APOSOR7999-100GEA
1120
EUR
APOSOR7999-100G
APOSOR7999-25G
APOSOR7999-5G
2,5-Dichlorothiophenol 98%
2,5-Dichlorothiophenol
Formula:
C₆H₄Cl₂S Peso molecolare: 179,07 g/mol Punto di ebollizione: 112…116 °C/50mmHg Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004831 CAS Number: 5858-18-4 EINECS: 227-486-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...