Stampa…
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrakis(dimethylamino)diborane
OR7996-100G OR7996-25G OR7996-5G
APOSOR7996-100GEA 190 EUR
APOSOR7996-100G APOSOR7996-25G APOSOR7996-5G
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Formula: C₈H₂₄B₂N₄
Peso molecolare: 197,93 g/mol
Punto di ebollizione: 55…57 °C/2,5mmHg
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00048012
CAS Number: 1630-79-1