1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7995-1G
OR7995-5G
APOSOR7995-1GEA
286
EUR
APOSOR7995-1G
APOSOR7995-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide
Formula:
C₁₃H₁₇N₃O₅S Punto di fusione: 197…198 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04037962 CAS Number: 849035-88-7 |