Stampa…
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7994-1G OR7994-25G OR7994-5G
APOSOR7994-1GEA 43.7 EUR
APOSOR7994-1G APOSOR7994-25G APOSOR7994-5G
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₇NO₂S
Peso molecolare: 181,2100 g/mol
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037969
CAS Number: 22821-75-6