3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₇ClO₄S₂ Punto di fusione: 93…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04037968 CAS Number: 5335-40-0 UN: 3261 ADR: 8,III |