Stampa…
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7991-1G OR7991-5G
APOSOR7991-1GEA 130 EUR
APOSOR7991-1G APOSOR7991-5G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₃S
Peso molecolare: 199,23 g/mol
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941305
CAS Number: 27302-93-8