Stampa…
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloropurine riboside
OR7990T-5G OR7990T-1G OR7990T-25G
APOSOR7990T-5GEA 23.4 EUR
APOSOR7990T-5G APOSOR7990T-1G APOSOR7990T-25G
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
A substrate for the enzyme adenosine deaminase.
Formula: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Peso molecolare: 286,67 g/mol
Punto di fusione: 158…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00005738
CAS Number: 5399-87-1