Stampa…
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Methylsulphonylacetyl)pyridine
OR7990-1G OR7990-5G OR7990-25G
APOSOR7990-1GEA 136 EUR
APOSOR7990-1G APOSOR7990-5G APOSOR7990-25G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₃S
Peso molecolare: 199,23 g/mol
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941306
CAS Number: 27302-95-0