N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀N₂O₄S Punto di fusione: 188…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01016949 CAS Number: 30388-44-4 |