Stampa…
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7988-1G OR7988-5G OR7988-25G
APOSOR7988-1GEA 166 EUR
APOSOR7988-1G APOSOR7988-5G APOSOR7988-25G
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₉IO₄S₂
Punto di fusione: 212 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037973
CAS Number: 849035-96-7