Stampa…
Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7987-1G OR7987-250MG OR7987-5G
APOSOR7987-1GEA 0 EUR
APOSOR7987-1G APOSOR7987-250MG APOSOR7987-5G
Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Pyrimidine-4-carbaldehyde
Formula: C₅H₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789624
CAS Number: 2435-50-9