Stampa…
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-1,3-dimethylpyrazole, 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
OR7985-10G OR7985-50G
APOSOR7985-10GEA 93.1 EUR
APOSOR7985-10G APOSOR7985-50G
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₅H₉N₃
Peso molecolare: 111,148 g/mol
Punto di fusione: 65…75 °C
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051651
CAS Number: 3524-32-1