Stampa…
4-(Benzyloxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7984-1G OR7984-25G OR7984-5G
APOSOR7984-1GEA 49.5 EUR
APOSOR7984-1G APOSOR7984-25G APOSOR7984-5G
4-(Benzyloxy)benzoic acid
4-(Benzyloxy)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Peso molecolare: 228,25 g/mol
Punto di fusione: 189…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016527
CAS Number: 1486-51-7
EINECS: 216-066-0