Stampa…
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7983-1G OR7983-5G OR7983-25G
APOSOR7983-1GEA 229 EUR
APOSOR7983-1G APOSOR7983-5G APOSOR7983-25G
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,4-Dichloro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₆Cl₂O₂S
Punto di fusione: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789183
CAS Number: 66640-63-9