4-Acetoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₈O₄ Punto di ebollizione: 100…120 °C/20mmHg Punto di fusione: 190…195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002540 CAS Number: 2345-34-8 EINECS: 219-066-9 |