Stampa…
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-(methylsulphonyl)toluene, 1,2-Dichloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)benzene
OR7978-1G OR7978-5G
APOSOR7978-1GEA 154 EUR
APOSOR7978-1G APOSOR7978-5G
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone
Formula: C₈H₈Cl₂O₂S
Peso molecolare: 239.12 g/mol
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037944
CAS Number: 849035-75-2