Stampa…
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7977-1G OR7977-5G OR7977-25G
APOSOR7977-1GEA 128 EUR
APOSOR7977-1G APOSOR7977-5G APOSOR7977-25G
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₆Br₂O₂S
Punto di fusione: 141…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037933
CAS Number: 849035-70-7