2,6-Dichlorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄Cl₂O Punto di ebollizione: 231 °C/8mmHg Punto di fusione: 68…73 °C Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003307 CAS Number: 83-38-5 EINECS: 201-472-2 UN: 3261 ADR: 8,II |