Stampa…
3-Nitro-o-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-3-nitrobenzoic acid
OR7971-100G OR7971-500G
APOSOR7971-100GEA 56.8 EUR
APOSOR7971-100G APOSOR7971-500G
3-Nitro-o-toluic acid
3-Nitro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: 182…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007160
CAS Number: 1975-50-4
EINECS: 217-826-4