Stampa…
4-Methylumbelliferone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-MU
OR7969-10G OR7969-25G OR7969-100G
APOSOR7969-10GEA 0 EUR
APOSOR7969-10G APOSOR7969-25G APOSOR7969-100G
4-Methylumbelliferone
4-Metilumbelliferone
Formula: C₁₀H₈O₃
Peso molecolare: 176,17 g/mol
Punto di fusione: 190…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006866
CAS Number: 90-33-5
EINECS: 201-986-7