2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄Cl₂O Punto di ebollizione: 233 °C Punto di fusione: 69…73 °C Flash Pt: 135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003305 CAS Number: 874-42-0 EINECS: 212-861-1 UN: 1759 ADR: 8,III |