Stampa…
D(+)-Xilosio
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7967-100G OR7967-500G
APOSOR7967-100GEA 21.9 EUR
APOSOR7967-100G APOSOR7967-500G
D(+)-Xilosio
D(+)-Xilosio
Formula: C₅H₁₀O₅
Punto di fusione: 147…158 °C
Densità: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151475
CAS Number: 58-86-6
EINECS: 200-400-7