Stampa…
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7961-10G OR7961-1G OR7961-5G
APOSOR7961-10GEA 481 EUR
APOSOR7961-10G APOSOR7961-1G APOSOR7961-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₃S
Peso molecolare: 263,11 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037947
CAS Number: 849035-77-4