Stampa…
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7960-1G OR7960-5G OR7960-25G
APOSOR7960-1GEA 229 EUR
APOSOR7960-1G APOSOR7960-5G APOSOR7960-25G
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₈BrNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037930
CAS Number: 849035-67-2