Stampa…
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)toluene
OR7959-1G OR7959-5G
APOSOR7959-1GEA 81.2 EUR
APOSOR7959-1G APOSOR7959-5G
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₉BrO₂S
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037925
CAS Number: 254887-17-7