Stampa…
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzyl bromide
OR7955-1G OR7955-5G OR7955-10G
APOSOR7955-1GEA 90.2 EUR
APOSOR7955-1G APOSOR7955-5G APOSOR7955-10G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₈Br₂O₂S
Peso molecolare: 328,03 g/mol
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037945
CAS Number: 254887-18-8