Stampa…
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7953-1G OR7953-5G OR7953-25G
APOSOR7953-1GEA 209 EUR
APOSOR7953-1G APOSOR7953-5G APOSOR7953-25G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₉H₉NO₄S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037977
CAS Number: 849924-84-1