Stampa…
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR7952-1G OR7952-5G
APOSOR7952-1GEA 208 EUR
APOSOR7952-1G APOSOR7952-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride
Formula: C₈H₉ClO₆S₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037976
CAS Number: 849035-99-0
UN: 1759
ADR: 8,III