Stampa…
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7951-1G OR7951-5G OR7951-25G
APOSOR7951-1GEA 229 EUR
APOSOR7951-1G APOSOR7951-5G APOSOR7951-25G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzamide
Formula: C₉H₁₁NO₅S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037978
CAS Number: 849924-85-2