Stampa…
6-Chloro-2-methylindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7950-100MG OR7950-250MG
APOSOR7950-100MGEA 34.4 EUR
APOSOR7950-100MG APOSOR7950-250MG
6-Chloro-2-methylindole 98%
6-Chloro-2-methylindole
Formula: C₉H₈ClN
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027716
CAS Number: 6127-17-9