Stampa…
1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7949-10G OR7949-5G OR7949-1G
APOSOR7949-10GEA 606 EUR
APOSOR7949-10G APOSOR7949-5G APOSOR7949-1G
1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-quinoxalin-2-ylethanone
Formula: C₁₆H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00483316
CAS Number: 16310-38-6