Stampa…
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7948-1G OR7948-5G OR7948-10G
APOSOR7948-1GEA 109 EUR
APOSOR7948-1G APOSOR7948-5G APOSOR7948-10G
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-pyrimidin-4-ylethanone
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
Peso molecolare: 198,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00559708
CAS Number: 36912-83-1