Stampa…
2,4-Dimethylthiophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dimethylbenzene-1-thiol, 1,3-Dimethyl-4-mercaptobenzene, 4-Mercapto-m-xylene, 2,4-Dimethylbenzenethiol
OR7946-100G OR7946-25G OR7946-5G
APOSOR7946-100GEA 127 EUR
APOSOR7946-100G APOSOR7946-25G APOSOR7946-5G
2,4-Dimethylthiophenol 95%
2,4-Dimethylthiophenol
Formula: C₈H₁₀S
Peso molecolare: 138,23 g/mol
Punto di ebollizione: 207…208 °C
Densità: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010019
CAS Number: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN: 1993
ADR: 3,III