Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7943-10G OR7943-5G OR7943-1G
APOSOR7943-10GEA 607 EUR
APOSOR7943-10G APOSOR7943-5G APOSOR7943-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinoxalin-2-ylethanone
Formula: C₁₇H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037913
CAS Number: 73100-63-7