Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR7942-25G OR7942-5G OR7942-1G
APOSOR7942-25GEA 1260 EUR
APOSOR7942-25G APOSOR7942-5G APOSOR7942-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone
Formula: C₁₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 277,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04037914
CAS Number: 7469-86-5